Wichtige Dokumente
336823
Siliziummonoxid
pieces, 3-10 mm, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Oxosilylene, Silicon oxide (SiO)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.99% trace metals basis
Form
pieces
Partikelgröße
3-10 mm
Dichte
2.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
[O+]#[Si-]
InChI
1S/OSi/c1-2
InChIKey
LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?