Wichtige Dokumente
336068
2,5-Dimethyl-1,4-phenylendiamin
97%
Synonym(e):
2,5-Dimethyl-1,4-diaminobenzene, 2,5-Dimethyl-p -phenylenediamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
149-150 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(N)c(C)cc1N
InChI
1S/C8H12N2/c1-5-3-8(10)6(2)4-7(5)9/h3-4H,9-10H2,1-2H3
InChIKey
BWAPJIHJXDYDPW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?