Wichtige Dokumente
334545
Kaliumgold(III)-chlorid
98%
Synonym(e):
Kaliumtetrachloroaurat(III)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
Löslichkeit
H2O: soluble
alcohol: soluble
ethanol: soluble
SMILES String
[K+].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.K/h;4*1H;/q+3;;;;;+1/p-4
InChIKey
JMONCQYBAMKVQQ-UHFFFAOYSA-J
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?