Wichtige Dokumente
333980
Titan(IV)-oxysulfat-schwefelsäure
synthesis grade
Synonym(e):
Oxotitanium(2+) sulfate sulfuric acide hydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Qualität
synthesis grade
Eignung der Reaktion
core: titanium
reagent type: catalyst
SMILES String
O.O=[Ti++].OS(O)(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H2O4S.H2O.O.Ti/c2*1-5(2,3)4;;;/h2*(H2,1,2,3,4);1H2;;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
JVSDNJRFNOUECZ-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?