Wichtige Dokumente
333557
(1-Bromvinyl)trimethylsilan
97%
Synonym(e):
α-Trimethylsilyl-vinylbromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.458 (lit.)
bp
124 °C/745 mmHg (lit.)
Dichte
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[Si](C)(C)C(Br)=C
InChI
1S/C5H11BrSi/c1-5(6)7(2,3)4/h1H2,2-4H3
InChIKey
VVDJVCJVVHHCIB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?