Wichtige Dokumente
330639
L-Alaninmethylester -hydrochlorid
99%, for peptide synthesis
Synonym(e):
(S)-2-Aminopropionic acid methyl ester hydrochloride, L-Ala-OMe·HCl
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
L-Alaninmethylester -hydrochlorid, 99%
Qualitätsniveau
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]25/D +7.0°, c = 1.6 in methanol
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
109-111 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl.COC(=O)[C@H](C)N
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-3(5)4(6)7-2;/h3H,5H2,1-2H3;1H/t3-;/m0./s1
InChIKey
IYUKFAFDFHZKPI-DFWYDOINSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?