327190
Isobutylnitrit
95%
Synonym(e):
2-Methylpropyl nitrite
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.373 (lit.)
bp
66-67 °C (lit.)
Dichte
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
O-nitroso
nitroso
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)CON=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-4(2)3-7-5-6/h4H,3H2,1-2H3
InChIKey
APNSGVMLAYLYCT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-5.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-21 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?