Wichtige Dokumente
323144
(S)-(−)-α−Methyl-2-naphthalinmethanol
98%
Synonym(e):
(S)-(−)-1-(2-Naphthyl)-ethanol
Qualitätsniveau
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D −40°, c = 5 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
70-71 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
C[C@H](O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H12O/c1-9(13)11-7-6-10-4-2-3-5-12(10)8-11/h2-9,13H,1H3/t9-/m0/s1
InChIKey
AXRKCRWZRKETCK-VIFPVBQESA-N
Angaben zum Gen
human ... UGT2B17(7367) , UGT2B7(7364)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Journal of medicinal chemistry, 49(5), 1818-1827 (2006-03-03)
A set of 28 enantiomers comprising rigid and flexible secondary alcohols was synthesized by the asymmetric Corey-Bakshi-Shibata reduction. The enantiomerically pure alcohols were subjected to enzymatic glucuronidation assays employing the human UDP-glucuronosyltransferases (UGTs) 2B7 and 2B17. Both UGTs displayed high