Wichtige Dokumente
320617
Ethyl-4-hydroxy-3-methoxycinnamat
98%
Synonym(e):
Ethylferulat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
bp
164-166 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
63-65 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCOC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-16-12(14)7-5-9-4-6-10(13)11(8-9)15-2/h4-8,13H,3H2,1-2H3/b7-5+
InChIKey
ATJVZXXHKSYELS-FNORWQNLSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)