318922
Ferroin-Indikator
0.1 wt. % in H2O
Synonym(e):
o-Phenanthrolin-Eisensulfat-Komplex, Tri-o-phenanthrolin Eisen(I)-Komplex
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Konzentration
0.1 wt. % in H2O
Dichte
0.999 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23.c4cnc5c(c4)ccc6cccnc56.c7cnc8c(c7)ccc9cccnc89
InChI
1S/3C12H8N2.Fe.H2O4S/c3*1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;1-5(2,3)4/h3*1-8H;;(H2,1,2,3,4)/q;;;+2;/p-2
InChIKey
CIWXFRVOSDNDJZ-UHFFFAOYSA-L
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)