Wichtige Dokumente
318019
Acetophenon-β,β,β-d3
99 atom % D
Synonym(e):
Acetophenon-Methyl-d3
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5329 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
19-20 °C (lit.)
Dichte
1.055 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3/i1D3
InChIKey
KWOLFJPFCHCOCG-FIBGUPNXSA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
168.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?