Wichtige Dokumente
317497
Dimethyl-3,4-furandicarboxylat
98%
Synonym(e):
3,4-Bis(methoxycarbonyl)furan, 3,4-Dimethyl 3,4-furandicarboxylate, 3,4-Dimethyl furan-3,4-dicarboxylate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
bp
91-93 °C/1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
46-49 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)c1cocc1C(=O)OC
InChI
1S/C8H8O5/c1-11-7(9)5-3-13-4-6(5)8(10)12-2/h3-4H,1-2H3
InChIKey
SEVRCIAIDGNMFY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)