Wichtige Dokumente
307610
Bismut(III)-oxychlorid
98%
Synonym(e):
Bismut(III)chloridoxid, Bismutyl(III)-chlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
Löslichkeit
H2O: insoluble(lit.)
Dichte
7.72 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Bi]=O
InChI
1S/Bi.ClH.O/h;1H;/q+1;;/p-1
InChIKey
GLQBXSIPUULYOG-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)