Merck
474576
Sigma-Aldrich
Poly(4-vinylphenol-co-methylmethacrylat)
greener alternative
Synonym(e):
PVP-co-PMMA
About This Item
Lineare Formel:
[CH2CH(C6H4OH)]x[CH2C(CH3)(CO2CH3)]y
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Beschreibung
monomer molar fraction = ~ 50%
Qualitätsniveau
Form
solid
Mol-Gew.
Mn 3,000-5,000 Da
average Mw 8.000-12,000 Da
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
224 °C (lit.)
Dichte
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
COC(=O)C(C)=C.Oc1ccc(C=C)cc1
InChIKey
CRHKEARBQJYMBY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt gehört zur Kategorie „Befähigung“ für umweltfreundlichere Alternativen und entspricht daher der „Entwicklung hin zur Energieeffizienz“. Weitere Informationen finden Sie hier.
Anwendung
Wird in der Elektronik für Lötstopplacke, Ätzresiste, vorsensibilisierte Druckplatten, Beschichtungen und Klebstoffe verwendet.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
581.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
305 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1