Wichtige Dokumente
303585
2-Amino-5-nitrophenol
Synonym(e):
2-Hydroxy-4-nitro-anilin, 3-Hydroxy-4-aminonitrobenzol, 3-Nitro-6-aminophenol, 5-Nitro-2-amino-1-hydroxybenzol, 5-Nitro-2-aminophenol, NSC 7087
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
198-202 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitro
SMILES String
Nc1ccc(cc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9/h1-3,9H,7H2
InChIKey
DOPJTDJKZNWLRB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- as starting material in the synthesis of series of (Z)-2-(substituted aryl)-N-(3-oxo-4-(substituted carbamothioyl)-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-7-yl) hydrazine carboxamides
- as semipermanent (nonoxidative) hair colorant and as toner in permanent (oxidative) hair dye products
- in synthesis of series of 7-benzylamino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-ones, anticonvulsant agents
- Diazotation and coupling reactions
- Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?