Wichtige Dokumente
297054
(Trimethylsilyl)methyllithium -Lösung
1.0 M in pentane
Synonym(e):
(Lithiomethyl)trimethylsilane, Neosilyllithium, [(Trimethylsilyl)methyl]lithium
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Konzentration
1.0 M in pentane
bp
35-36 °C
Dichte
0.65 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Li]C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C4H11Si.Li/c1-5(2,3)4;/h1H2,2-4H3;
InChIKey
RJPBNMJOQNIBQW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-56.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-49 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)