Merck
296686
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Tetrahydro-3-furanol
99%
Synonym(e):
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.11
Beilstein:
4652609
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D +17.5°, c = 2.4 in methanol
Optische Reinheit
ee: 99% (GLC)
Brechungsindex
n20/D 1.45 (lit.)
bp
80 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O[C@H]1CCOC1
InChI
1S/C4H8O2/c5-4-1-2-6-3-4/h4-5H,1-3H2/t4-/m0/s1
InChIKey
XDPCNPCKDGQBAN-BYPYZUCNSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
174.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)