Wichtige Dokumente
237442
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamin
≥99%
Synonym(e):
(R)-(+)-α-Methyl-1-naphthalinmethylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D +55°, c = 2 in ethanol
Optische Reinheit
ee: 98% (GLC)
Brechungsindex
n20/D 1.623 (lit.)
bp
153 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
1.067 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
C[C@@H](N)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-9H,13H2,1H3/t9-/m1/s1
InChIKey
RTCUCQWIICFPOD-SECBINFHSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?