Wichtige Dokumente
294357
DL-Homophenylalanin
98%
Synonym(e):
(±)-2-Amino-4-phenyl-buttersäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
282 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
NC(CCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO2/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)
InChIKey
JTTHKOPSMAVJFE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)