Wichtige Dokumente
293741
Bernsteinsäureanhydrid-2,2,3,3-d4
98 atom % D
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
Methode(n)
protein expression: suitable
bp
261 °C
mp (Schmelzpunkt)
118-120 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]C1([2H])C(=O)OC(=O)C1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H2/i1D2,2D2
InChIKey
RINCXYDBBGOEEQ-LNLMKGTHSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?