Wichtige Dokumente
292370
γ-Nonan-Lakton
97%
Synonym(e):
Coconut aldehyde
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.447 (lit.)
bp
121-122 °C/6 mmHg (lit.)
Dichte
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C9H16O2/c1-2-3-4-5-8-6-7-9(10)11-8/h8H,2-7H2,1H3
InChIKey
OALYTRUKMRCXNH-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP1A2(1544)
Verwandte Kategorien
Anwendung
- in quantitative analysis of oak volatile compounds in aged red wine by headspace solid-phase microextraction-GC-MS method
- as substrate in serum paraoxonase-1 (PON1) enzyme assay
- in synthesis of 4-hydroxynonanal via reduction of γ-nonanoic lactone by diisobutylaluminum hydride in toluene
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
258.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
126 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?