282235
Methylmagnesiumbromid -Lösung
1.4 M in THF: toluene (1:3)
Synonym(e):
Bromomethylmagnesium
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
1.4 M in THF: toluene (1:3)
Dichte
1.018 g/mL at 25 °C
SMILES String
C[Mg]Br
InChI
1S/CH3.BrH.Mg/h1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?