Merck
281875
Sigma-Aldrich
Chlor(dimethyl)isopropylsilan
97%
Synonym(e):
Chlor-isopropyl-dimethylsilan, DMIPSCl, Dimethylisopropylchlorsilan, Dimethylisopropylsilylchlorid, Isopropyl-dimethylchlorsilan
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHSi(CH3)2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.70
Beilstein:
1732089
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.416 (lit.)
bp
109-110 °C/738 mmHg (lit.)
Dichte
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C5H13ClSi/c1-5(2)7(3,4)6/h5H,1-4H3
InChIKey
YCXVDEMHEKQQCI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
59.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
15 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)