Wichtige Dokumente
234982
Allyl(chlor)dimethylsilan
97%
Synonym(e):
ADMCS, Allyl-dimethyl-chlorsilan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.427 (lit.)
bp
111-113 °C (lit.)
Dichte
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(Cl)CC=C
InChI
1S/C5H11ClSi/c1-4-5-7(2,3)6/h4H,1,5H2,2-3H3
InChIKey
KMVZWUQHMJAWSY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
42.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?