Wichtige Dokumente
278041
Diethyl-tert-butylmalonat
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.425 (lit.)
bp
102-104 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCOC(=O)C(C(=O)OCC)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H20O4/c1-6-14-9(12)8(11(3,4)5)10(13)15-7-2/h8H,6-7H2,1-5H3
InChIKey
RJNICNBRGVKNSR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?