Wichtige Dokumente
277681
3-Methyl-3-oxetanmethanol
98%
Synonym(e):
3-Hydroxymethyl-3-methyl-oxetan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.446 (lit.)
bp
80 °C/40 mmHg (lit.)
Dichte
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(CO)COC1
InChI
1S/C5H10O2/c1-5(2-6)3-7-4-5/h6H,2-4H2,1H3
InChIKey
NLQMSBJFLQPLIJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- star-shaped copolymer consisting of a hyperbranched poly(3-methyl-3-oxetanemethanol) core and polytetrahydrofuran arms
- pyridyl disulfide-functionalized cyclic carbonate monomer, required for the synthesis of of functional poly(ε-caprolactone) containing pendant pyridyl disulphide groups
- δ-lactams
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
206.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
97 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?