Merck
271357
Sigma-Aldrich
2-Pentin
98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3C≡CCH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
68.12
Beilstein:
1696938
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
393 mmHg ( 37.7 °C)
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.404 (lit.)
bp
56-57 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−109 °C (lit.)
Dichte
0.71 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC#CC
InChI
1S/C5H8/c1-3-5-4-2/h3H2,1-2H3
InChIKey
NKTDTMONXHODTI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Pentyne was used to test the catalytic activity of nanoparticles of palladium supported on bacterial biomass, bio-Pd.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-23.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-31 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Palladium supported on bacterial biomass as a novel heterogeneous catalyst: A comparison of Pd/Al2O3 and bio-Pd in the hydrogenation of 2-pentyne.
Bennett JA, et al.
Chemical Engineering Science, 65(1), 282-290 (2010)