Merck
264474
Sigma-Aldrich
2,4-Difluorphenylessigsäure
97%
About This Item
Lineare Formel:
F2C6H3CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.13
Beilstein:
3649727
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
115-118 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
SMILES String
OC(=O)Cc1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C8H6F2O2/c9-6-2-1-5(3-8(11)12)7(10)4-6/h1-2,4H,3H2,(H,11,12)
InChIKey
QPKZIGHNRLZBCL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2,4-Difluorophenylacetic acid has been used in the synthesis of nonpolar peptide nucleic acid monomers containing fluoroaromatics (F-PNA).
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of nonpolar peptide nucleic acid monomers containing fluoroaromatics.
Shibata N, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 14, 1605-1611 (2001)