Wichtige Dokumente
263524
2,3-Difluorbenzonitril
98%
About This Item
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.4882 (lit.)
Dichte
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
nitrile
SMILES String
Fc1cccc(C#N)c1F
InChI
1S/C7H3F2N/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-3H
InChIKey
GKPHNZYMLJPYJJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
167.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
75 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)