Wichtige Dokumente
259322
Chloracetylisocyanat
≥95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.463 (lit.)
bp
50-55 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
1.403 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
chloro
isocyanate
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
ClCC(=O)N=C=O
InChI
1S/C3H2ClNO2/c4-1-3(7)5-2-6/h1H2
InChIKey
MOVMEFHWBOWMFU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- fumagillin analogs
- 2-chloro-N-(4-oxocyclopent-2-enyl)-acetamide
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
143.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
62 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?