Wichtige Dokumente
483397
2-Bromethylisocyanat
≥90%
About This Item
Qualitätsniveau
Assay
≥90%
Brechungsindex
n20/D 1.483 (lit.)
bp
158 °C (lit.)
Dichte
1.66 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
bromo
isocyanate
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
BrCCN=C=O
InChI
1S/C3H4BrNO/c4-1-2-5-3-6/h1-2H2
InChIKey
JLHTVZLEHOQZBM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
112.8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)