Wichtige Dokumente
254371
Ethoxytrimethylsilan
98%
Synonym(e):
Trimethyl-ethoxysilan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.374 (lit.)
bp
75-76 °C (lit.)
Dichte
0.757 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCO[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H14OSi/c1-5-6-7(2,3)4/h5H2,1-4H3
InChIKey
RSIHJDGMBDPTIM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-3.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-19.5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?