Merck
254029
Sigma-Aldrich
Hexachlorplatin(IV)-säure Hydrat
99.995% trace metals basis
Synonym(e):
Chlorplatinsäure, Hexachloroplatin(IV)-säure Hydrat
About This Item
Lineare Formel:
H2PtCl6 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
409.81 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
99.995% trace metals basis
Zusammensetzung
Pt, 38-40%
mp (Schmelzpunkt)
60 °C (lit.)
Dichte
2.43 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O.Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.H2O.Pt/h6*1H;1H2;/q;;;;;;;+4/p-4
InChIKey
SLIOYUPLNYLSSR-UHFFFAOYSA-J
Allgemeine Beschreibung
Hexachloroplatinsäure-Hydrat ist eine der löslichsten Verbindungen von Platin.
Anwendung
Wird bei der Herstellung von Platinmetallen und dessen Verbindungen eingesetzt.
Verpackung
Packaged in glass bottles
Lagerung und Haltbarkeit
1. Hygroskopisches Material, immer in einem mit trockenem Inertgas gefüllten Handschuhsack oder Handschuhkasten handhaben.
2. Zum einmaligen Gebrauch empfohlen, um Wasseraufnahme und Zersetzung zu verhindern. Falls erforderlich, nach dem Öffnen in einer Atmosphäre mit trockenem Inertgas verpacken und verschließen.
3. Sorgfältig lagern. Vor Licht schützen. Immer in dicht verschlossenen Behältern in einer trockenen, inerten Atmosphäre lagern. Behälter sollten in einem zweiten Exsikkator mit Trockenmittel in einer trockenen inerten Atmosphäre gelagert werden.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Control over the branched structures of platinum nanocrystals for electrocatalytic applications.
Ma L, et al.
ACS Nano, 6(11), 9797-9806 (2012)
Galvanic synthesis of three-dimensional and hollow metallic nanostructures
Park SH, et al.
Nanoscale Research Letters, 9(1), 679-679 (2014)
Víctor de la Asunción-Nadal et al.
Chemical science, 11(1), 132-140 (2020-02-29)
Tungsten disulfide (WS2)-based micromotors with enhanced electrochemical and photo-catalytic activities are synthesized using a greatly simplified electrochemical deposition protocol at room temperature involving exclusively tungstic acid and sulfate as metal and sulfur sources without further building chemistry. The WS2-based micromotors
Impact of three different TiO 2 morphologies on hydrogen evolution by methanol assisted water splitting: nanoparticles, nanotubes and aerogels
D?Elia D, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 36(22), 14360-14373 (2011)
Chun-Yuan Wang et al.
Nature communications, 6, 7734-7734 (2015-07-16)
The development of ultrasmooth, macroscopic-sized silver (Ag) crystals exhibiting reduced losses is critical to fully characterize the ultimate performance of Ag as a plasmonic material, and to enable cascaded and integrated plasmonic devices. Here we demonstrate the growth of single-crystal