Wichtige Dokumente
253375
3-Maleimid-PROXYL
free radical
Synonym(e):
3-Maleimido-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy, freies Radikal
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
111-113 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
imide
maleimide
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)CC(N2C(=O)C=CC2=O)C(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C12H17N2O3/c1-11(2)7-8(12(3,4)14(11)17)13-9(15)5-6-10(13)16/h5-6,8H,7H2,1-4H3
InChIKey
HGNHBHXFYUYUIA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)