Wichtige Dokumente
252077
1,4-Dibrompentan
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5085 (lit.)
bp
98-99 °C/25 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−34.4 °C (lit.)
Dichte
1.687 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
CC(Br)CCCBr
InChI
1S/C5H10Br2/c1-5(7)3-2-4-6/h5H,2-4H2,1H3
InChIKey
CNBFRBXEGGRSPL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- pharaoh ant trail pheromone stereoisomer, indolizidine alkaloid
- 1,2-dimethyl-1-phenylcyclopentane
- Boc-L-2-amino-6-bromoheptanoic acid
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?