Wichtige Dokumente
25190
4-Chlor-2-methylphenoxyessigsäure
technical, ≥95.0% (T)
Synonym(e):
4-Chlor-o-tolyloxyessigsäure, MCPA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (T)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
114-118 °C (lit.)
Löslichkeit
water: insoluble(lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
chloro
SMILES String
Cc1cc(Cl)ccc1OCC(O)=O
InChI
1S/C9H9ClO3/c1-6-4-7(10)2-3-8(6)13-5-9(11)12/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
WHKUVVPPKQRRBV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?