Merck
251119
Sigma-Aldrich
Dicarbonylcyclopentadienyliodeisen(II)
97%
Synonym(e):
Dicarbonyl(η5-2,4-cyclopentadien-1-yl)iodoiron
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5FeIO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
303.86
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: iron
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
119 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Fe]I.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.2CO.Fe.HI/c1-2-4-5-3-1;2*1-2;;/h1-5H;;;;1H/q;;;+1;/p-1
InChIKey
PNLPBVANFPNCSW-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)