Wichtige Dokumente
239615
4-Methylpyridin
99%
Synonym(e):
4-Picolin, 4-Methyl-pyridin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.2 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
4 mmHg ( 20 °C)
Assay
99%
Selbstzündungstemp.
1000 °F
Brechungsindex
n20/D 1.504 (lit.)
bp
145 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2.4 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
Dichte
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccncc1
InChI
1S/C6H7N/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H,1H3
InChIKey
FKNQCJSGGFJEIZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
102.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
39 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?