Wichtige Dokumente
250929
N,N′-Bis(salicyliden)-1,3-propandiamin
99%
Synonym(e):
N,N′-Disalicyliden-1,3-diaminopropan, N,N′-Trimethylen-bis(salicylimin)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
51-53 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
imine
SMILES String
Oc1ccccc1\C=N\CCC\N=C\c2ccccc2O
InChI
1S/C17H18N2O2/c20-16-8-3-1-6-14(16)12-18-10-5-11-19-13-15-7-2-4-9-17(15)21/h1-4,6-9,12-13,20-21H,5,10-11H2/b18-12+,19-13+
InChIKey
KLDZYURQCUYZBL-KLCVKJMQSA-N
Anwendung
- new trinuclear heterometallic Cu(II)-Mn(II) complexes
- mononuclear nickel complex, NiL (LH2 = N,N′-bis(salicylidene)-1,3-diaminopropane)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)