Wichtige Dokumente
250627
Chlortriisopropoxytitan(IV)
95%
Synonym(e):
Chlortitan-triisopropylat, Titanchlorid-triisopropylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: titanium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
35-40 °C
Dichte
1.091 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)O[Ti](Cl)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.ClH.Ti/c3*1-3(2)4;;/h3*3H,1-2H3;1H;/q3*-1;;+4/p-1
InChIKey
IFMWVBVPVXRZHE-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
71.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
22 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)