325252
Titandiisopropoxid-bis(acetylacetonat)
75 wt. % in isopropanol
Synonym(e):
Diisopropyloxytitan-bis-(acetylacetonat) -Lösung, TYZOR® AA organisches Titanat, Ti(acac)2OiPr2
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solution
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Ti, 9-10.5% gravimetric
Eignung der Reaktion
core: titanium
reagent type: catalyst
Konzentration
75 wt. % in isopropanol
Brechungsindex
n20/D 1.4935
Dichte
0.995 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC(C)O[Ti](OC(C)C)(O\C(C)=C\C(C)=O)O\C(C)=C\C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.2C3H7O.Ti/c2*1-4(6)3-5(2)7;2*1-3(2)4;/h2*3,6H,1-2H3;2*3H,1-2H3;/q;;2*-1;+4/p-2/b2*4-3+;;;
InChIKey
OVSGBKZKXUMMHS-VVDZMTNVSA-L
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?