250260
2-Naphthoesäurechlorid
98%
Synonym(e):
β-Naphthoylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
bp
160-162 °C/11 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
50-52 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
SMILES String
ClC(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H7ClO/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H
InChIKey
XNLBCXGRQWUJLU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- preparation of amide derivatives of the amphetamine enantiomers
- synthesis of 7-dimethylamino-2-methyl-3-naphthamido-phenothiazinium salt
- modification of self-assembled monolayer formed on silica surface from ((((aminoethyl)amino)-methyl)phenethyl)trimethoxysilane
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?