Wichtige Dokumente
242608
4-Acetoxybenzaldehyd
97%
Synonym(e):
4-Formylphenyl-acetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.538 (lit.)
bp
152-153 °C/17 mmHg (lit.)
Dichte
1.168 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
ester
SMILES String
CC(=O)Oc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H8O3/c1-7(11)12-9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-6H,1H3
InChIKey
SEVSMVUOKAMPDO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?