Wichtige Dokumente
241873
Aluminiumcarbid
powder, ~325 mesh, 95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
cubic phase
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
powder
Partikelgröße
~325 mesh
Dichte
2.36 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Al]#C[Al]=C=[Al]C#[Al]
InChI
1S/3C.4Al
InChIKey
CAVCGVPGBKGDTG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?