Wichtige Dokumente
238333
1-Brompentadecan
97%
Synonym(e):
Pentadecylbromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
10.1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.461 (lit.)
bp
159-160 °C/5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
17-19 °C (lit.)
Dichte
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
bromo
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C15H31Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h2-15H2,1H3
InChIKey
JKOTZBXSNOGCIF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?