Wichtige Dokumente
199494
1-Bromoctadecan
≥97.0%
Synonym(e):
Octadecylbromid, Stearylbromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0%
Form
solid
bp
214-216 °C/12 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
25-30 °C (lit.)
Dichte
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
bromo
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C18H37Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-18H2,1H3
InChIKey
WSULSMOGMLRGKU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?