Wichtige Dokumente
235881
1-Naphthalinsulfonylchlorid
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
bp
194-195 °C/13 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
64-67 °C (lit.)
Löslichkeit
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to yellow
SMILES String
ClS(=O)(=O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7ClO2S/c11-14(12,13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
InChIKey
DASJFYAPNPUBGG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- 5′-O-naphthaleneiulfonyldeoxyuridine
- 1-sulfonylindazole derivatives
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?