Wichtige Dokumente
108669
4-Brombenzolsulfonylchlorid
98%
Synonym(e):
p-Bromobenzenesulfonyl chloride, Brosyl chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
bp
153 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
73-75 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
ClS(=O)(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H4BrClO2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H
InChIKey
KMMHZIBWCXYAAH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?