Wichtige Dokumente
302449
Chlor-dimethyl-thexylsilan
95%
Synonym(e):
Chlordimethyl(1,1,2-trimethylpropyl)silan, Dimethyl-(2,3-dimethyl-2-butyl)-chlorsilan, Dimethyl-thexylchlorsilan, Dimethylthexylsilylchlorid, TDS-Cl, Thexyl-dimethylchlorsilan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.449 (lit.)
bp
55-56 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)C(C)(C)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C8H19ClSi/c1-7(2)8(3,4)10(5,6)9/h7H,1-6H3
InChIKey
KIGALSBMRYYLFJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
114.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
46 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?