Wichtige Dokumente
230170
Tetrabutylammoniumborhydrid
98%
Synonym(e):
Tetra-n-butylammonium tetrahydridoborate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
mp (Schmelzpunkt)
124-128 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
[BH4-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.BH4/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H4/q+1;-1
InChIKey
GMBOFJFPOCGSOI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B - Water-react 2
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?